Learn More
Tocris Bioscience™ N-Acetylcysteine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18747086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18747086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18747086 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7874/100
Glutathione (GSH) precursor; maintains stem cell function in culture.
N-Acetylcysteine is a cell-permeable antioxidant and a precursor of reduced glutathione (GSH) (Cat. No. 5219), with anti-inflammatory, mucolytic, and antiviral activities. N-Acetylcysteine can be used in organoid culture media for non-small cell lung and colorectal cancer organoids, expansion media for mouse/human liver and pancreas 3D organoids and LWRN media for colonic 3D organoids from human biopsies. It is a component of S7 medium in the optimized protocol for generation of functional stem cell-derived islets (SC-islets). N-Acetylcysteine can be orally administered.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropanoic acid
CAS 616-91-1
Cantidad 100 mg
Objetivo Additional Antioxidant Compounds
Fórmula molecular C5H9NO3S
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.