Learn More
N-acetilbisoprolol, Mikromol™
Código de producto. 30051536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051536 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0460.31
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-acetilbisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylbisoprolol
CAS 66722-65-4
Nombres de analitos o componentes N-Acetylbisoprolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H33 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)acetamide, N-Acetylbisoprolol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33NO5/c1-15(2)21(17(5)22)12-19(23)14-26-20-8-6-18(7-9-20)13-24-10-11-25-16(3)4/h6-9,15-16,19,23H,10-14H2,1-5H3
SMILES CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-[2-hidroxi-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]propil]-N-propan-2-ilacetamida
Peso molecular (g/mol) 367.48
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.2359 g/mol