Learn More
N-acetilbenzocaína, Mikromol™
Descripción
N-acetilbenzocaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylbenzocaine |
| CAS | 5338-44-3 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Acetylbenzocaine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-Acetylbenzocaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-acetamidobenzoato de etilo |
| Mostrar más |