Learn More
Ácido N-Acetilaminometilfosforico (>90%), TRC
Código de producto. 30132945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132945 5 g 5 g
17994065 250 mg 250 miligramos
17913705 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1682555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57637-97-5
Fórmula molecular C3 H8 N O4 P
Peso molecular (g/mol) 153.07
Sinónimo Phosphonic acid, (acetamidomethyl)- (6CI), Phosphonic acid, [(acetylamino)methyl]- (9CI), P-[(Acetylamino)methyl]phosphonic acid, N-Acetylaminomethylphosphonic acid, Acetamidomethylphosphonic Acid
Nombre IUPAC Ácido acetamimetilfosfónico
SMILES CC(=O)NCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetylaminomethylphosphoric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8NO4P/c1-3(5)4-2-9(6,7)8/h2H2,1H3,(H,4,5)(H2,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0191
Porcentaje de pureza >95%