Learn More
N-acetil zonisamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Zonisamide |
| CAS | 68936-43-6 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O4 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-[(1,2-benzisoxazol-3-ylmethyl)sulfonyl]-, 1,2-Benzisoxazole, acetamide deriv., N-[(1,2-Benzisoxazol-3-ylmethyl)sulfonyl]acetamide, N-Acetyl-3-(sulfamoylmethyl)-1,2-benzisoxazole, N-Acetyl Zonisamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-7(13)12-17(14,15)6-9-8-4-2-3-5-10(8)16-11-9/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)NS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(1,2-benzoxazol-3-ilmetilsulfonil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 254.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0361 |