Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-Tyr-Glu-Val-ASP-7-amino-4-metilcumarina
Código de producto. 15417019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417019 5mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15417019 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65646.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Un sustrato fluorogénico para caspasa 1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un sustrato fluorogénico para caspasa 1
Fórmula molecular C35H41N5O12
Formula Weight (peso de la fórmula) 723,72
Sinónimo AC-YEVD-AMC; sustrato 1M fluorogénico de caspasa 1 (ICE)
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto N-acetil-Tyr-Glu-Val-ASP-7-amino-4-metilcumarina
Formulario Polvo