Learn More
N-acetil-trans-4-hidroxi-L-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
11410218 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 11410218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23767.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33996-33-7
Fórmula molecular C7H11NO4
Peso molecular (g/mol) 173.168
Número MDL MFCD00037339
Clave InChI BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Sinónimo oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
PubChem CID 65784
Nombre IUPAC Ácido (2S,4R)-1-acetil-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Punto de fusión 131°C to 133°C
Color Blanco
Beilstein 84043
Índice Merck 14,6903
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino