Learn More
N-Acetil Tizanidina, TRC
Código de producto. 17945045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17945045 100 mg 100 miligramos
17991645 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17945045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA188870100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173532-15-5
Fórmula molecular C11 H10 Cl N5 O S
Peso molecular (g/mol) 295.75
Sinónimo N-Acetyltizanidine, Ethanone, 1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]-, 1H-Imidazol-2-amine, 1-acetyl-N-(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-4,5-dihydro- (9CI), 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethanone, 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone, N-Acetyl tizanidine
Nombre IUPAC 1-[2-[(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)amino]-4,5-dihidroimidazol-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)ccc3nsnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyltizanidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0295
Porcentaje de pureza >95%