Learn More
N-acetil tizanidina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Tizanidine-d4 |
| CAS | 1276602-33-5 |
| Fórmula molecular | C11H6D4ClN5OS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[(6-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-7-yl)amino]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazol-1-yl]ethanone, 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-d2-1H-imidazol-1-yl-4,5-d2]ethanone, 1-[2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl-4,4,5,5-d4]ethanone, N-Acetyl tizanidine-d4, N-Acetyltizanidine-d4, N-Acetyltizanidine-D4 (dihydroimidazole-4,4,5,5-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N=C(Nc2c(Cl)ccc3nsnc23)N(C(=O)C)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)amino]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazol-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 299.77 |