Learn More
N-acetil sulfapiridina, TRC
Código de producto. 30134906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134906 25 mg 25 miligramos
30137159 50 mg 50 miligramos
30005767 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18791025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19077-98-6
Fórmula molecular C13 H13 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 291.33
Sinónimo Acetamide, N-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]- (9CI, ACI), Acetanilide, 4'-(2-pyridylsulfamoyl)- (6CI, 7CI, 8CI), N-[4-[(2-Pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]acetamide (ACI), Acetylsulfapyridine, N4-Acetylsulfapyridine, Sulfapyridine-N4-acetyl
Nombre IUPAC N-[4-(piridina-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Sulfapyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O3S/c1-10(17)15-11-5-7-12(8-6-11)20(18,19)16-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,1H3,(H,14,16)(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0678
Porcentaje de pureza >95%