Learn More
N-acetil sulfapiridina-d4 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Sulfapyridine-d4 |
| CAS | 1189732-52-2 |
| Fórmula molecular | C13 H9 D4 N3 O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(2-Pyridinyl-d4-amino)sulfonyl]phenyl]acetamide, 4’-(2-Pyridylsulfamoyl)acetanilide-d5, N4-Acetylsulfapyridine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N3O3S/c1-10(17)15-11-5-7-12(8-6-11)20(18,19)16-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,1H3,(H,14,16)(H,15,17)/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(piridin-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 295.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.0929 |