Learn More
N-Acetil Sulfoxazol, TRC
Código de producto. 17903635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903635 50 mg 50 miligramos
17963535 25 mg 25 miligramos
17912175 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17903635 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18788550MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21312-10-7
Fórmula molecular C12 H13 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 295.31
Sinónimo Acetanilide, 4'-[(5-methyl-3-isoxazolyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), N-[4-[[(5-Methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, 4'-Acetyl-3-sulfa-5-methylisoxazole, Acetylsulfamethoxazole, N-Acetylsulfamethoxazole, N4-Acetylsulfamethoxazole, N4-Acetylsulfamethoxazole, N4-Acetylsulfisomezole, STX 606, Sulfisomezole-N4-acetate
Nombre IUPAC N-[4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
Spécification
Nombre del producto químico o material Acetylsulfamethoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0627
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.