Learn More
N-acetilsulfametoxazol-d4 (principal), TRC
Código de producto. 30313881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30313881 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18788610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsulfamethoxazole D4
CAS 1215530-54-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H4 H9 N3 O4 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Acetylsulfamethoxazole D4
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
Nombre IUPAC N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(5-metil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 299.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0878
Porcentaje de pureza >95