Learn More
N-acetil sulfametazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Sulfamethazine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.0943 |
| Porcentaje de pureza | >95% |