Learn More
N-acetilsulfametazina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Sulfamethazine-d4 |
| CAS | 1189891-99-3 |
| Fórmula molecular | C14H12D4N4O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl-d4]acetamide, 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide-d4, Acetylsulfadimidine-d4, N4-Acetylsulfadimidine-d4, N4-Acetylsulmet-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | O=S(NC1=NC(C)=CC(C)=N1)(C2=C([2H])C([2H])=C(NC(C)=O)C([2H])=C2[2H])=O |
| Nombre IUPAC | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)sulfamoil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 324.39 |