Learn More
N-acetil sulfadiazina, TRC
Código de producto. 30138020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138020 100 mg 100 miligramos
17978679 10 mg 10 miligramos
17984215 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187810100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-74-2
Fórmula molecular C12 H12 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 292.31
Sinónimo N-[4-(Pyrimidin-2-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide, Sulfadiazine Imp. E (Pharmeuropa), Acetylsulfadiazine
Nombre IUPAC N-[4-(pirimidina-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylsulfadiazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.063
Porcentaje de pureza >95%