Learn More
N-acetilsulfadiazina-d4 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Sulfadiazine-d5 |
| CAS | 1219149-66-2 |
| Fórmula molecular | C12H8D4N4O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl Sulfadiazine D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2ncccn2 |
| Nombre IUPAC | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(pirimidin-2-ilsulfamoil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 296.34 |