Learn More
N-acetilsulfadiazina-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Sulfadiazine-13C6 |
| CAS | 1217089-17-2 |
| Fórmula molecular | C613C6H12N4O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(2-Pyrimidinylamino)sulfonyl]phenyl-13C6]acetamide, 2-[(p-Acetamidophenyl-13C6)sulfonamido]pyrimidine, N4-Acetylsulfadiazine-13C6, 4’-(2-Pyrimidinylsulfamoyl)acetanilide-13C6, 4N-Acetylsulfadiazine-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N4O3S/c1-9(17)15-10-3-5-11(6-4-10)20(18,19)16-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1 |
| SMILES | O=S(NC1=NC=CC=N1)([13C]2=[13CH][13CH]=[13C](NC(C)=O)[13CH]=[13CH]2)=O |
| Nombre IUPAC | N-[4-(pirimidin-2-ilsulfamoil)(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trien-1-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 298.27 |