Learn More
N-acetil serotonina beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30135318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135318 5 mg 5 miligramos
30007832 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1877905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18430-06-3
Fórmula molecular C18 H22 N2 O8
Peso molecular (g/mol) 394.38
Sinónimo N-Acetyl Serotonin-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-(2-acetamidoetil)-1H-indol-5-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Serotonin beta-D-Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O8/c1-8(21)19-5-4-9-7-20-12-3-2-10(6-11(9)12)27-18-15(24)13(22)14(23)16(28-18)17(25)26/h2-3,6-7,13-16,18,20,22-24H,4-5H2,1H3,(H,19,21)(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1376