Learn More
N-acetil-S-(triclorovinil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30325060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30325060 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30325060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18958025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(trichlorovinyl)-L-cysteine
CAS 111348-61-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H8 Cl3 N O3 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-Acetyl-S-(1,2,2-trichloroethenyl)-L-cysteine, N-Ac-TCVC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8Cl3NO3S/c1-3(12)11-4(7(13)14)2-15-6(10)5(8)9/h4H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES CC(=O)NC(CSC(=C(Cl)Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamido-3-(1,2,2-tricloroetenilsulfanil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 292.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.929
Porcentaje de pureza >95