Learn More
N-Acetil-S-propil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30179851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179851 10 mg 10 miligramos
30179784 50 mg 50 miligramos
30179840 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16803510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14402-54-1
Fórmula molecular C8 H15 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 205.27
Sinónimo L-Cysteine, N-acetyl-S-propyl- (9CI, ACI), Alanine, N-acetyl-3-(propylthio)- (6CI, 7CI), Alanine, N-acetyl-3-(propylthio)-, L- (8CI), N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine (ACI), (R)-2-Acetamido-3-(propylthio)propanoic acid, Propylmercapturic acid, (2R)-2-Acetamido-3-(propylsulfanyl)propanoic acid
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-ácido propilsulfanilpropanoico
SMILES CCCSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-propyl-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3S/c1-3-4-13-5-7(8(11)12)9-6(2)10/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0773
Porcentaje de pureza >95%