Learn More
N-Acetil-S-(N-metilcarbamoil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30010367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010367 100 mg 100 miligramos
17983175 10 mg 10 miligramos
17920675 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA186625100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103974-29-4
Fórmula molecular C7 H12 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 220.25
Sinónimo L-Cysteine, N-acetyl-S-[(methylamino)carbonyl]- (ACI), L-Cysteine, N-acetyl-, methylcarbamate (ester) (9CI), N-Acetyl-S-[(methylamino)carbonyl]-L-cysteine (ACI), (2R)-2-Acetamido-3-[(methylcarbamoyl)sulfanyl]propanoic acid, (R)-2-Acetamido-3-((methylcarbamoyl)thio)propanoic acid, N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)cysteine, N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine
Nombre IUPAC 2-acetamido-3-(metilcarbamoilsulfanil)ácido propanoico
SMILES CNC(=O)SCC(NC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)9-5(6(11)12)3-14-7(13)8-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0518
Porcentaje de pureza >95%