Learn More
N-acetil-S-[N-(2-feniletil)tiocarbamoil]-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-[N-(2-phenylethyl)thiocarbamoyl]-L-cysteine |
| CAS | 131918-97-3 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O3 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O3S2/c1-10(17)16-12(13(18)19)9-21-14(20)15-8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-9H2,1H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CSC(=S)NCCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-(2-feniletilcarbamotioilsulfanil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.0759 |