Learn More
N-acetil-S-metil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine |
| CAS | 16637-59-5 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-metilsulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 177.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.046 |