Learn More
N-acetil-S-metil-L-cisteína-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-methyl-L-cysteine-d3 |
| CAS | 1279039-06-3 |
| Fórmula molecular | C6H8D3NO3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | S-Methylmercapturic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](NC(C)=O)CSC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-(trideuteriometilsulfanil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.24 |