Learn More
N-acetil-S-etil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-ethyl-L-cysteine |
| CAS | 31386-36-4 |
| Fórmula molecular | C7H13NO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-3-12-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CCSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-etilsulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0616 |