Learn More
N-acetil-S-etil-L-cisteína-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-ethyl-L-cysteine-d5 |
| CAS | 1279033-91-8 |
| Fórmula molecular | C7H8D5NO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-3-(ethylthio)alanine-d5, N-Acetyl-3-(ethylthio)-L-alanine-d5, Ethylmercapturic Acid-d5, N-Acetyl-S-ethylcysteine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-3-12-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i1D3,3D2 |
| SMILES | O=C(C)N[C@H](C(O)=O)CSC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilsulfanil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.28 |