Learn More
N-Acetil-S-(carbamoiletil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 17944275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944275 1 g 1 g
17940985 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17944275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1718701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81690-92-8
Fórmula molecular C8 H14 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 234.27
Sinónimo L-Cysteine, N-acetyl-S-(3-amino-3-oxopropyl)-, N-Acetyl-S-(3-amino-3-oxopropyl)-L-cysteine, (R)-2-Acetamido-3-((3-amino-3-oxopropyl)thio)propanoic acid, N-Acetyl-S-(2-carbamoylethyl)-L-cysteine
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(3-amino-3-oxopropil)sulfanilpropanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSCCC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0674
Porcentaje de pureza >95%