Learn More
N-acetil-S-(carbamoiletil)-L-cisteína-d3, TRC
Código de producto. 30328143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30328143 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1718725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(carbamoylethyl)-L-cysteine-d3
CAS 1795786-57-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H11D3N2O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-(Acetyl-d3)-S-(3-amino-3-oxopropyl)-L-cysteine, AAMA-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O4S/c1-5(11)10-6(8(13)14)4-15-3-2-7(9)12/h6H,2-4H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D3
SMILES NC(CCSC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-(3-amino-3-oxopropil)sulfanil-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 237.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0863
Porcentaje de pureza >95