Learn More
N-Acetil-S-benzil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30133160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133160 25 mg 25 miligramos
17973025 10 mg 10 miligramos
17993955 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16842825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19542-77-9
Fórmula molecular C12 H15 N O3 S
Sinónimo Alanina, N-acetil-3-(benziltio)-, L-(8CI) ∣N-acetil-S-(fenilmetil)-L-cisteína∣(R)-2-Acetamido-3-(benziltio)ácido∣propanoico Ácido∣benzilmercapturico N-Acetil-S-benzil-L-cisteína∣N-Acetil-S-benzilcisteína∣S-Benzil-(R)-mercapturico∣S-Benzil-N-acetil-L-cisteína∣S-Benzil-N-acetyl-acetyl S-Benzyl-N-acetylcysteine
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 253.32
Tipo de producto Otros
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza >95% (HPLC)
Cantidad 25 mg
Nombre del producto químico o material N-acetil-S-benzil-L-cisteína