Learn More
N-acetil-S-bencil-d5-L-cisteína, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-benzyl-d5-L-cysteine |
| CAS | 1955496-81-7 |
| Fórmula molecular | C12 D5 H10 N O3 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine-D5 (phenyl-D5), N-Acetyl-S-benzyl-d5-L-cysteine, N-Acetyl-S-(phenyl-d5-methyl)-L-cysteine, (2 R)-2-Acetamido-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzylthio)propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H15NO3S/c1-9(14)13-11(12(15)16)8-17-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11 H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | ácido (2 R)-2-acetamido-3-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metilsulfanil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.348 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.109 g/mol |
| Mostrar más |