Learn More
N-Acetil-S-alil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 17981615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981615 25 mg 25 miligramos
17983635 5 mg 5 miligramos
17941055 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17981615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16810025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23127-41-5
Fórmula molecular C8 H13 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 203.26
Sinónimo N-Acetyl-S-2-propen-1-yl-L-cysteine, L-N-Acetyl-3-(allylthio)alanine, Allylmercapturic Acid, S-Allylmercapturic Acid
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-alilsulfanilo-ácido propanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSCC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-allyl-L-cysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3S/c1-3-4-13-5-7(8(11)12)9-6(2)10/h3,7H,1,4-5H2,2H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0616