Learn More
Sal de diciclohexilamina de N-acetil-S-(3-hidroxipropil)-L-cisteína (sin marcar), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt |
| CAS | 14369-42-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H23 N . C8 H15 N O4 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | L-Cysteine, N-acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1), Alanine, N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-, compd. with dicyclohexylamine (1:1), L- (8CI), Alanine, N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-, compd. with dicyclohexylamine (7CI), Dicyclohexylamine, compd. with N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-L-alanine (1:1), N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(11)9-7(8(12)13)5-14-4-2-3-10/h11-13H,1-10H2;7,10H,2-5H2,1H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;7-/m.0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CSCCCO)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-acetamido-3-(3-hidroxipropilsulfanil)propanoico; N-ciclohexilciclohexanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 402.59 |
| Mostrar más |