Learn More
N-acetil-S-(3-hidroxipropil-1-metil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30312947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312947 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30312947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17841010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl-1-methyl)-L-cysteine
CAS 100496-03-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9H17NO4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo (R)-Methyl 2-acetamido-3-((3-hydroxypropyl)thio)propanoate
SMILES COC(=O)[C@H](CSCCCO)NC(=O)C
Peso molecular (g/mol) 235.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0878
Porcentaje de pureza >95