Learn More
Sal disódica de N-acetil-S-(3-carboxi-2-propil)-L-cisteína-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Acetyl-d3)-S-(3-carboxy-2-propyl)-L-cysteine disodium salt |
| CAS | 1356933-73-7 |
| Fórmula molecular | C9 H10 D3 N Na2 O5 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-S-(3-Carboxy-2-Propyl)-L-Cysteine-D3 Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO5S.2Na/c1-6(3-4-9(13)14)17-5-8(10(15)16)11-7(2)12;;/h6,8H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16);;/q;2*+1/p-2/t6?,8-;;/m0../s1/i2D3;; |
| SMILES | [Na+].[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSC(C)CCC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;4-[(2R)-2-carboxilato-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]etil]sulfanilpentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 296.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.05 |