Learn More
N-Acetil-S-(3,4-dihidroxibutil)-L-cisteína (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30009939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009939 10 mg 10 miligramos
30006826 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009939 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17371010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144889-50-9
Fórmula molecular C9 H17 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 251.3
Sinónimo N-Acetyl-S-(3,4-Dihydroxybutyl)-L-Cysteine
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dihidroxibutilsulfanil)ácido propanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSCCC(O)CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO5S/c1-6(12)10-8(9(14)15)5-16-3-2-7(13)4-11/h7-8,11,13H,2-5H2,1H3,(H,10,12)(H,14,15)/t7?,8-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0827
Porcentaje de pureza >95%