Learn More
N-acetil-S-(3,4-dihidroxibutil)-L-cisteína-d7 (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30312359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30312359 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1737122.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(3,4-dihydroxybutyl)-L-cysteine-d7 (mixture of diastereomers)
CAS 1240398-27-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H7 H10 N O5 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 4-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl)-1,2-dihydroxybutane-d7, DHBMA-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO5S/c1-6(12)10-8(9(14)15)5-16-3-2-7(13)4-11/h7-8,11,13H,2-5H2,1H3,(H,10,12)(H,14,15)/t7?,8-/m0/s1/i2D2,3D2,4D2,7D
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-(1,1,2,2,3,4,4-heptadeuterio-3,4-dihidroxibutil)sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 258.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1267
Porcentaje de pureza >95