Learn More
N-Acetil-S-(2-hidroxipropil)cisteína Sal Diciclohexiamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylammonium salt |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)3-14-4-7(8(12)13)9-6(2)11/h11-13H,1-10H2;5,7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;5?,7-/m.0/s1 |
| Cantidad | 25 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.2552 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |