Learn More
N-Acetil-S-(2-hidroxipropil)cisteína Sal Diciclohexiamonio, TRC
Código de producto. 17983155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983155 10 mg 10 miligramos
30007964 25 mg 25 miligramos
17963585 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17906010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38130-86-8
Fórmula molecular C12 H23 N . C8 H15 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 402.59
Sinónimo L-Cysteine, N-acetyl-S-(2-hydroxypropyl)-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1), N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylamine salt, 2-Hydroxypropylmercapturic acid dicyclohexylamine salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylamine, (2R)-2-Acetamido-3-(2-hydroxypropyl)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine salt
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(2-hidroxipropilsulfanil)ácido propanoico; N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES CC(O)CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylammonium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)3-14-4-7(8(12)13)9-6(2)11/h11-13H,1-10H2;5,7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;5?,7-/m.0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2552
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente