Learn More
Sal de N-acetil-S-(2-hidroxipropil)cisteína-d3 diciclohexilamonio, TRC
Código de producto. 30311349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30311349 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30311349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1790625MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine-d3 Dicyclohexylammonium salt
CAS 1356934-59-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H23 N . C8 2H3 H12 N O4 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo (2R)-3-(2-Hydroxypropylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid N-Cyclohexylcyclohexanamine, N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)-L-cysteine-D3 dicyclohexylamine salt (N-acetyl-D3), N-(Acetyl-d3)-S-(2-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylamine salt, 2-Hydroxypropylmercapturic acid-d3 dicyclohexylamine salt, N-(Acetyl-d3)-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylamine, (2R)-2-(Acetamido-2,2,2-d3)-3-(2-hydroxypropyl)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine salt
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)3-14-4-7(8(12)13)9-6(2)11/h11-13H,1-10H2;5,7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;5?,7-/m.0/s1/i;2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSCC(C)O)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Nombre IUPAC N-ciclohexilciclohexanamina; ácido (2R)-3-(2-hidroxipropilsulfanil)-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 405.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.2741
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.