Learn More
N-Acetil-S-(2-hidroxietil)-L-cisteína Sal de Diciclohexiamonio, TRC
Código de producto. 17994145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994145 250 mg 250 miligramos
17981875 25 mg 25 miligramos
17964095 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA178911250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1331896-18-4
Fórmula molecular C7 H13 N O4 S . C12 H23 N
Peso molecular (g/mol) 388.56
Sinónimo L-N-Acetyl-3-[(2-hydroxyethyl)thio]alanine Dicyclohexylammonium Salt, S-(2-Hydroxyethyl)mercapturic Acid Dicyclohexylammonium Salt
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(2-hidroxietilsulfanil)ácido propanoico; N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSCCO)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylammonium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N.C7H13NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)8-6(7(11)12)4-13-3-2-9/h11-13H,1-10H2;6,9H,2-4H2,1H3,(H,8,10)(H,11,12)/t;6-/m.0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.2396
Porcentaje de pureza >95%