Learn More
N-acetil-S-(2-etoxicarboniletil-1-metil)-L-cisteína, sal de diciclohexilamonio (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-(2-ethoxycarbonylethyl-1-methyl)-L-cysteine, Dicyclohexylammonium Salt |
| CAS | 33297-48-2 |
| Fórmula molecular | C12 H23 N . C11 H19 N O5 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-S-(2-Ethoxycarbonylethyl-1-Methyl)-L-Cysteine, Dicyclohexylammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23N.C11H19NO5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-4-17-10(14)5-7(2)18-6-9(11(15)16)12-8(3)13/h11-13H,1-10H2;7,9H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)(H,15,16)/t;7?,9-/m.0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)SC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-acetamido-3-(4-etoxi-4-oxobutan-2-il)sulfanilpropanoico; N-ciclohexilciclohexanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 458.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.2814 |