Learn More
N-Acetil-S-(2-cianoetil)-L-cisteína Sal de Amonio, TRC
Código de producto. 30009391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009391 25 mg 25 miligramos
17937204 5 mg 5 miligramos
17949484 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17208325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168208-30-8
Fórmula molecular C8H11N2O3S.H4N
Peso molecular (g/mol) 233.29
Sinónimo N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)cysteine Ammonium Salt, S-(2-Cyanoethyl)mercapturic Acid Ammonium Salt;
Nombre IUPAC amonio; (2R)-2-acetamido-3-(2-cianoetilsulfanil)propanoato
SMILES [NH4+].CC(=O)N[C@@H](CSCCC#N)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2-cyanoethyl)-L-cysteine Ammonium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O3S.H3N/c1-6(11)10-7(8(12)13)5-14-4-2-3-9;/h7H,2,4-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13);1H3/t7-;/m0./s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0834
Porcentaje de pureza >95%