Learn More
Sal N-Acetil-S-(2-carboxietil)-L-cisteína Bis(diciclohexilamina), TRC
Código de producto. 30011045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011045 10 mg 10 miligramos
30004428 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16804510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201666-27-5
Fórmula molecular 2 C12 H23 N . C8 H13 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 597.89
Sinónimo N-Acetyl-3-(2-carboxyethylthio)alanine Bis(dicyclohexylamine) Salt, 3-(N-Acetyl-L-cystein-S-yl)propanoic Acid Bisdicyclohexylamine) Salt, N-Acetyl-S-(2-carboxyethyl)cysteine Bis(dicyclohexylamine) Salt;
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(2-carboxietilsulfanilo)ácido propanoico; N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSCCC(=O)O)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.C3CCC(CC3)NC4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2-carboxyethyl)-L-cysteine Bis(dicyclohexylamine) Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/2C12H23N.C8H13NO5S/c2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)9-6(8(13)14)4-15-3-2-7(11)12/h2*11-13H,1-10H2;6H,2-4H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t;;6-/m..0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.4175
Porcentaje de pureza >95%