Learn More
N-acetil-S-(2,5-dimetilbenceno)-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-S-(2,5-dimethylbenzene)-L-cysteine |
| CAS | 581076-70-2 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-S-(2,5-dimethylphenyl)-L-cysteine, 2,5-DPMA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-9(2)12(6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CSc1cc(C)ccc1C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-(2,5-dimetilfenil)sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 267.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0929 |