Learn More
N-acetil-S-(2,4-dimetilbenceno)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30319297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30319297 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30319297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1737505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2,4-dimethylbenzene)-L-cysteine
CAS 581076-69-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 H17 N O3 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-Acetyl-S-(2,4-dimethylphenyl)-L-cysteine, 2,4-DPMA
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO3S/c1-8-4-5-12(9(2)6-8)18-7-11(13(16)17)14-10(3)15/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(C)cc1C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-(2,4-dimetilfenil)sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 267.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0929
Porcentaje de pureza >95