Learn More
N-acetil-S-(2,2-dicloroetenil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30310119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30310119 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30310119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17358010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(2,2-dichloroethenyl)-L-cysteine
CAS 126543-43-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H9 Cl2 N O3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-Acetyl-S-(2,2-dichlorovinyl)-L-cysteine, 2,2-DCVMA, NA-2,2-DCVC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)2-14-3-6(8)9/h3,5H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSC=C(Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-(2,2-dicloroetenilsulfanil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 258.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.968
Porcentaje de pureza >95