Learn More
N-Acetil-S-(1-ciano-2-hidroxietil)-L-cisteína Dicyclohexilamina Sal (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 17993795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993795 10 mg 10 miligramos
17972115 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17208010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1356930-89-6
Fórmula molecular C12 H23 N . C8 H12 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 413.57
Sinónimo (2R)-2-Acetamido-3-(1-cyano-2-hydroxyethyl)sulfanylpropanoic acid, N-cyclohexylcyclohexanamine, N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine dicyclohexylamine salt, N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)cysteine dicyclohexylamine salt
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-(1-ciano-2-hidroxi-etil)sulfanilo-ácido propanoico; N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSC(CO)C#N)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(1-cyano-2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt (Mixture of Diastereomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23N.C8H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(12)10-7(8(13)14)4-15-6(2-9)3-11/h11-13H,1-10H2;6-7,11H,3-4H2,1H3,(H,10,12)(H,13,14)/t;6?,7-/m.0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.2348