Learn More
N-acetil-(+)-pseudoefedrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine |
| CAS | 84472-25-3 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1S,2S)-N-Acetylpseudoephedrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(1S,2S)-1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il]-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |