Learn More
N-acetil-O-metil-D-serina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-O-methyl-D-serine |
| CAS | 196601-67-9 |
| Fórmula molecular | C6H11NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-O-methyl-D-serine, (R)-2-(Acetylamino)-3-methoxypropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4/c1-4(8)7-5(3-11-2)6(9)10/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | COC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamido-3-metoxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0688 |